Merck
76750
Supelco
Chloro-dimethyl(pentafluorophenyl)silane
for GC derivatization, LiChropur, ≥95.0%
Sinónimos:
(Pentafluorophenyl)dimethylchlorosilane, Flophemesyl chloride
About This Item
Fórmula lineal:
C6F5Si(CH3)2Cl
Número de CAS:
Peso molecular:
260.66
Beilstein:
2858407
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12000000
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
grado
for GC derivatization
Nivel de calidad
Ensayo
≥95.0% (GC)
≥95.0%
Formulario
liquid
calidad
LiChropur
idoneidad de la reacción
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
índice de refracción
n20/D 1.448 (lit.)
n20/D 1.448
bp
88-90 °C/10 mmHg (lit.)
densidad
1.384 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Nc1ccc2OCCOCCOc3ccccc3OCCOCCOc2c1
C[Si](C)(Cl)c1c(F)c(F)c(F)c(F)c1F
InChI
1S/C8H6ClF5Si/c1-15(2,9)8-6(13)4(11)3(10)5(12)7(8)14/h1-2H3
Clave InChI
PQRFRTCWNCVQHI-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Chlorodimethyl(pentafluorophenyl)silane is a silylated derivative employed for derivatization prior to gas chromatographic analysis of the analyte. It is basically used:
  • To increase analyte volatility.
  • To increase response.
  • To suppress the activity of an active functional group.
Otras notas
Agente derivatizante extremadamente sensible en el análisis de esteroles y alcoholes alifáticos por cromatografía de gases de captura electrónica[1][2][3]
Información legal
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
203.0 °F - open cup
Punto de inflamabilidad (°C)
95 °C - open cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
C.F. Poole et al.
Journal of Chromatography A, 199, 123-123 (1980)
J. Heberle et al.
Silylating Agents, 2nd ed. (1995)
K. Blau et al.
Handbook of Derivatives for Chromatography (1993)
Artículos
Results of a study involving the ability few Fluka silylating reagents to form GC-MS-compatible trimethylsilylmethyl derivatives of NSAIDs