Merck
75825
Sigma-Aldrich
Sodium 2-oxobutyrate
≥99.0% (NT)
Sinónimos:
2-Oxobutanoic acid sodium salt, 2-Oxobutyric acid sodium salt, Sodium α-ketobutyrate
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH2COCOONa
Número de CAS:
Peso molecular:
124.07
Beilstein:
3631701
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
≥99.0% (NT)
cadena SMILES
[Na+].CCC(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C4H6O3.Na/c1-2-3(5)4(6)7;/h2H2,1H3,(H,6,7);/q;+1/p-1
Clave InChI
SUAMAHKUSIHRMR-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
Substrate for the determination of lactate dehydrogenase isoenzymes.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)