Merck
75230
Sigma-Aldrich
4-Methylumbelliferyl heptanoate
for fluorescence, ≥98.0% (TLC)
Sinónimos:
4-Methylumbelliferyl enanthate, Heptanoic acid 4-methylumbelliferyl ester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H20O4
Número de CAS:
Peso molecular:
288.34
Beilstein/REAXYS Number:
1256801
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
grade
for fluorescence
assay
≥98.0% (TLC)
mp
41-42 °C (lit.)
solubility
DMF: soluble
alcohols: soluble
fluorescence
λex 365 nm; λem 445 nm in 0.1 M Tris pH 8.0 (lipase)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCC(=O)Oc1ccc2C(C)=CC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C17H20O4/c1-3-4-5-6-7-16(18)20-13-8-9-14-12(2)10-17(19)21-15(14)11-13/h8-11H,3-7H2,1-2H3
InChI key
FFNBFZWIBOIPIV-UHFFFAOYSA-N
Application
suitable as fluorogenic substrate for lipases
Other Notes
Fluorogenic substrate for lipase
Replaced by
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Fluorometric substrate for sulfatase and lipase.
G G Guilbault et al.
Analytical chemistry, 41(14), 2006-2009 (1969-12-01)