Documentos clave
74807
Millipore
Blood Free Campylobacter Medium Selective Supplement
suitable for microbiology
Sinónimos:
CCDA Selective Supplement, Campylobacter Blood-Free Medium Selective Supplement, Charcoal Cefoperazone Desoxycholate Agar Selective Supplement
About This Item
Número CE:
Código UNSPSC:
41171607
NACRES:
NA.74
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Formulario
powder
Nivel de calidad
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
aplicaciones
environmental
food and beverages
microbiology
temp. de almacenamiento
2-8°C
idoneidad
Campylobacter spp.
Descripción general
An antimicrobial supplement recommended for the selective isolation of Campylobacter species
Aplicación
for the selective isolation of Campylobacter species
Componentes
(each vial sufficient for 500 ml medium):
Cefoperazone 16 mg
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Campylobacter spp. are regarded as the leading cause of bacterial gastroenteritis in humans worldwide.