Documentos clave
74451
Supelco
Amberlite MB20 Ion Exchange Resin
mixed bed, >50 mesh, regenerated
Sinónimos:
mix mode ion exchange resin
Seleccione un Tamaño
250 G
US$ 130,00
1 KG
US$ 414,00
US$ 130,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 G
US$ 130,00
1 KG
US$ 414,00
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.52
US$ 130,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nombre del producto
Amberlite MB-20, mixed bed ion exchange resin, regenerated
Formulario
beads
Nivel de calidad
calidad
mixed bed ion exchange resin
regenerated
técnicas
LPLC: suitable
pérdida
~60% loss on drying, 110°C
Matriz
PS-DVB
tamaño de partícula
20-50 mesh
técnica de separación
mixed mode
Descripción general
Amberlite MB-20 may be used for the removal of ions from aqueous solutions. Uses include primary water chemistry control in once-through systems, ultrapure water production, condensate polishing, in-process and column demineralization, and removal of ionic detergents (such as SDS) from protein samples.
Información legal
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
  1. This resin can be used for the desalting of samples in carbohydrate determinations by HPLC using polymeric columns such as the Rezex type? Does it retain sugars?
    1 answer
    1. This resin is primarily used for water demineralization and deionization processes. Information regarding its affinity for carbohydrates is limited. For assistance with detailed method development, please contact local Technical Service.