Merck
73709
Supelco
(±)-γ-Hexabromocyclododecane
analytical standard
Sinónimos:
γ-HBCD, (1RS,2RS,5RS,6SR,9SR,10RS)-1,2,5,6,9,10-Hexabromocyclododecane
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H18Br6
Número de CAS:
Peso molecular:
641.70
Código UNSPSC:
77101502
NACRES:
NA.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (HPLC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
impurezas
≤1.0% water
mp
208-214 °C
Formato
neat
cadena SMILES
Br[C@H]1CC[C@H](Br)[C@H](Br)CC[C@@H](Br)[C@H](Br)CC[C@H]1Br
Clave InChI
DEIGXXQKDWULML-MOCCIAMBSA-N
Pictogramas
Health hazardEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - Repr. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)