73050
Sodium 3-nitrobenzenesulfonate
technical, ≥90% (T)
Sinónimos:
3-Nitrobenzenesulfonic acid sodium salt
About This Item
grade
technical
assay
≥90% (T)
SMILES string
[Na+].[O-][N+](=O)c1cccc(c1)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C6H5NO5S.Na/c8-7(9)5-2-1-3-6(4-5)13(10,11)12;/h1-4H,(H,10,11,12);/q;+1/p-1
InChI key
LJRGBERXYNQPJI-UHFFFAOYSA-M
replaced by
Referencia del producto
Descripción
Precios
Choose from one of the most recent versions:
¿Ya tiene este producto?