71989
Sulfito de sodio
puriss. p.a., ACS reagent, anhydrous, ≥98.0% (RT)
About This Item
Productos recomendados
grado
ACS reagent
puriss. p.a.
Ensayo
≥98.0% (RT)
solubilidad
water: soluble 126 g/L at 20 °C
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
thiosulfate (S2O32-): ≤200 mg/kg
trazas de catión
As: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤200 mg/kg
Mg: ≤20 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
cadena SMILES
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])=O
InChI
1S/2Na.H2O3S/c;;1-4(2)3/h;;(H2,1,2,3)/q2*+1;/p-2
Clave InChI
GEHJYWRUCIMESM-UHFFFAOYSA-L
Descripción general
Aplicación
Otras notas
A -D suffix exists for administrative purposes only.
All -D packages are 100% the same product, same quality, same specification as the package sizes previously sold without a -D.
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?