70167
Malt Extract for Biotechnology and Microbiology
for Biotechnology and Microbiology
Productos recomendados
Nombre del producto
Malt extract, suitable for microbiology,
Purified and clarified malt extract, supplemented with growth factors
origen biológico
corn
Nivel de calidad
esterilidad
non-sterile
Formulario
powder
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
composición
chlorides, ~2%
reducing sugars (as maltose), ≥60%
residuo de ign.
~3%
pérdida
~6% loss on drying
pH
5-6 (3% in H2O)
solubilidad
H2O: 3%, faintly turbid, yellow
aplicaciones
microbiology
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.