Merck
69528
Supelco
Bacosine
analytical standard
Sinónimos:
(3α)-3-Hydroxylup-20(29)-en-27-oic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C30H48O3
Número de CAS:
Peso molecular:
456.70
Número MDL:
Código UNSPSC:
85151701
ID de la sustancia en PubChem:
grado
analytical standard
Ensayo
≥95% (HPLC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
cadena SMILES
CC(=C)[C@@H]1CC[C@]2(C)CC[C@@]3([C@H](CC[C@@H]4[C@@]5(C)CC[C@@H](O)C(C)(C)[C@@H]5CC[C@@]34C)[C@@H]12)C(O)=O
InChI
1S/C30H48O3/c1-18(2)19-10-13-27(5)16-17-30(25(32)33)20(24(19)27)8-9-22-28(6)14-12-23(31)26(3,4)21(28)11-15-29(22,30)7/h19-24,31H,1,8-17H2,2-7H3,(H,32,33)/t19-,20+,21-,22+,23+,24+,27+,28-,29+,30+/m0/s1
Clave InChI
CLOUCVRNYSHRCF-CHVGUTEKSA-N
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Envase
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)