68535
Halofenozide
PESTANAL®, analytical standard
Sinónimos:
N-tert-Butyl-N′-(4-chlorobenzoyl)benzohydrazide
Seleccione un Tamaño
US$ 416,00
Fecha estimada de envío31 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 416,00
Fecha estimada de envío31 de mayo de 2025
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
PESTANAL®
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
composición
carbon content, 65.35%
hydrogen content, 5.79%
nitrogen content, 8.47%
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
agriculture
environmental
Formato
neat
cadena SMILES
CC(C)(C)N(NC(=O)c1ccc(Cl)cc1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C18H19ClN2O2/c1-18(2,3)21(17(23)14-7-5-4-6-8-14)20-16(22)13-9-11-15(19)12-10-13/h4-12H,1-3H3,(H,20,22)
Clave InChI
CNKHSLKYRMDDNQ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Envase
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)