Merck
34174
Supelco
Pyriproxyfen
PESTANAL®, analytical standard
Sinónimos:
2-[1-Methyl-2-(4-phenoxyphenoxy)ethoxy]pyridine
Seleccione un Tamaño
100 MG
US$ 292,00
US$ 292,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Disponible para envío el07 de abril de 2025Detalles
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
US$ 292,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H19NO3
Número de CAS:
Peso molecular:
321.37
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
US$ 292,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Disponible para envío el07 de abril de 2025Detalles
Solicitar un pedido a granel
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
PESTANAL®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
agriculture
environmental
Formato
neat
cadena SMILES
CC(COc1ccc(Oc2ccccc2)cc1)Oc3ccccn3
InChI
1S/C20H19NO3/c1-16(23-20-9-5-6-14-21-20)15-22-17-10-12-19(13-11-17)24-18-7-3-2-4-8-18/h2-14,16H,15H2,1H3
Clave InChI
NHDHVHZZCFYRSB-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Pyriproxifen is an insect growth regulator[1] or pesticide[2], which can be used to control insects at a narrow scale.[1] Its mode of action involves the inhibition of the process of metamorphosis of immature scale.[1]
Aplicación
Pyriproxifen may be used as an analytical reference standard for the determination of the analyte in gaseous and particulate phases in the atmosphere,[3] oranges,[4] globe artichoke leaves and fruits,[5] water and wastewater,[6] and different classes of food and feed[7] by various analytical techniques.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Información legal
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Environment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 7
1 of 7
Beniamino Caputo et al.
PLoS neglected tropical diseases, 6(8), e1793-e1793 (2012-09-07)
The main constraint to the fight against container-breeding mosquito vectors of human arboviruses is the difficulty in targeting the multiplicity of larval sources, mostly represented by small man-made water containers. The aim of this work is to assess the feasibility
Effects of the parasitic wasp Coccobius fulvus on cycad aulacaspis scale, Aulacaspis yasumatsui, at Montgomery Botanical Center, Miami, Florida
Wiese C, et al.
Proceedings of the Florida State Horticultural Society, 118 (2005)
Management of cycad aulacaspis scale, Aulacaspis yasumatsui Takagi
Emshousen C, et al.
Proceedings of the Florida State Horticultural Society, 117 (2004)
Yves Carrière et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 109(3), 775-780 (2012-01-05)
The refuge strategy is used worldwide to delay the evolution of pest resistance to insecticides that are either sprayed or produced by transgenic Bacillus thuringiensis (Bt) crops. This strategy is based on the idea that refuges of host plants where
Yasuhiro Sugime et al.
Development (Cambridge, England), 146(5) (2019-03-06)
In social insects, interactions among colony members trigger caste differentiation with morphological modifications. In termite soldier differentiation, the mandible size considerably increases through two moltings (via the presoldier stage) under the control of juvenile hormone (JH). Regulatory genes are predicted