Merck
68190
Sigma-Aldrich
4-Methyloctane
purum, ≥99.0% (GC)
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)3CH(CH3)CH2CH2CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
128.26
Beilstein:
1730896
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
grado
purum
Ensayo
≥99.0% (GC)
índice de refracción
n20/D 1.405
bp
140-142 °C (lit.)
densidad
0.719 g/mL at 20 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCC(C)CCC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)