Merck
111627
Sigma-Aldrich
2-Methyl-1-hexene
96%
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 398,00
US$ 398,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 398,00
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)3C(CH3)=CH2
Número de CAS:
Peso molecular:
98.19
Beilstein:
1732738
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 398,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
densidad de vapor
1 (vs air)
Ensayo
96%
índice de refracción
n20/D 1.403 (lit.)
bp
92 °C (lit.)
densidad
0.697 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCC(C)=C
InChI
1S/C7H14/c1-4-5-6-7(2)3/h2,4-6H2,1,3H3
Clave InChI
IRUDSQHLKGNCGF-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
2-Methyl-1-hexene is a less reactive olefin that is hydroformylated in the presence of phosphite-modified rhodium catalysts[1]. The epoxidation of 2-methyl-1-hexene is catalyzed by human and rat P450 enzymes[2].
Para utilizar con
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
FlameHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
17.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-8 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
C Chiappe et al.
Chemical research in toxicology, 11(12), 1487-1493 (1998-12-22)
The epoxidation of 1-hexene (1a) and 2-methyl-1-hexene (1b), two hydrocarbons present in the ambient air as pollutants, is catalyzed by some human and rat P450 enzymes. The enantioselectivities of these processes, when the reactions were carried out using rat and
Hydroformylation of less reactive olefins with modified rhodium catalysts.
Van Leeuwen PWNM and Roobeek CF.
Journal of Organometallic Chemistry, 258(3), 343-350 (1983)
Hiroshi Toda et al.
Applied and environmental microbiology, 81(6), 1919-1925 (2015-01-04)
We describe the development of biocatalysis for producing optically pure straight-chain (S)-epoxyalkanes using styrene monooxygenase of Rhodococcus sp. strain ST-10 (RhSMO). RhSMO was expressed in the organic solvent-tolerant microorganism Kocuria rhizophila DC2201, and the bioconversion reaction was performed in an