Documentos clave
67884
Supelco
Fluorescein Sodium salt - CAPS solution
for fluorescence, ≥95.0% (HPLC)
Seleccione un Tamaño
10 ML
US$ 105,00
US$ 105,00
Fecha estimada de envío27 de marzo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 ML
US$ 105,00
About This Item
UNSPSC Code:
12190000
NACRES:
NA.21
US$ 105,00
Fecha estimada de envío27 de marzo de 2025
Solicitar un pedido a granel
grade
for fluorescence
Quality Level
assay
≥95.0% (HPLC)
concentration
1 mM fluorescein sodium salt in 20 mM CAPS, pH 10.0
λmax
490 nm±5 nm
fluorescence
λex 490 nm; λem 514 nm in 20 mM CAPS, pH 10.0
detection method
fluorometric
storage temp.
2-8°C
General description
recommended storage temperature 15 °C
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)