Merck
66719
Sigma-Aldrich
Methylene Blue hydrate
meets analytical specification of BP 73
Sinónimos:
Methylene Blue hydrate, Methylthionini chloridum
Seleccione un Tamaño
100 G
US$ 752,00
US$ 752,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 G
US$ 752,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H18ClN3S · xH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
319.85 (anhydrous basis)
Beilstein:
3599847
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.47
US$ 752,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
powder
calidad
meets analytical specification of BP 73
técnicas
microbe id | staining: suitable
aplicaciones
hematology
histology
pharmaceutical (small molecule)
cadena SMILES
O.[Cl-].CN(C)c1ccc2N=C3C=C\C(C=C3Sc2c1)=[N+](/C)C
InChI
1S/C16H18N3S.ClH.H2O/c1-18(2)11-5-7-13-15(9-11)20-16-10-12(19(3)4)6-8-14(16)17-13;;/h5-10H,1-4H3;1H;1H2/q+1;;/p-1
Clave InChI
WQVSELLRAGBDLX-UHFFFAOYSA-M
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)