66681
4,4′-Methylene-bis(2-chloroaniline)
analytical standard
Sinónimos:
2,2′-Dichloro-4,4′-methylenedianiline, 4,4′-Diamino-3,3′-dichlorodiphenylmethane
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
202-214 °C/0.3 mmHg (lit.)
mp
102-107 °C (lit.)
aplicaciones
environmental
Formato
neat
cadena SMILES
Nc1ccc(Cc2ccc(N)c(Cl)c2)cc1Cl
InChI
1S/C13H12Cl2N2/c14-10-6-8(1-3-12(10)16)5-9-2-4-13(17)11(15)7-9/h1-4,6-7H,5,16-17H2
Clave InChI
IBOFVQJTBBUKMU-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- Urine samples by high performance liquid chromatography (HPLC).[2]
- Textile samples by HPLC coupled to tandem mass spectrometry (MS/MS) equipped with multiple reaction monitoring (MRM) mode of detection.[3]
- Plastic multilayer food packaging materials by LC-Orbitrap-full scan-high resolution mass spectrometry (HRMS) equipped with electrospray ionization (ESI) source.[4]
Otras notas
Productos recomendados
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?