66411
Methylcyclohexanone
mixture of isomers, ≥98.0% (GC)
About This Item
Productos recomendados
assay
≥98.0% (GC)
composition
3-methylcyclohexanone, ~70%
4-methylcyclohexanone, ~30%
refractive index
n20/D 1.446
bp
167-169 °C (lit.)
density
0.914 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CC1CCC(=O)CC1.CC2CCCC(=O)C2.CC3CCCCC3=O
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)