66006BC
SimPlate® Campylobacter CI
BioControl, Detection and quantification of Campylobacter coli and Campylobacter jejuni in poultry rinses and meat
Sinónimos:
Campy
Productos recomendados
Materiales
plastic vial (containing dehydrated culture media)
tamaño
100 tests
Formulario
dry powder
caducidad
6‑18 mo.
Características
fluorescent indicator
envase
container of 100
fabricante / nombre comercial
BioControl Systems 66006-100
condiciones de almacenamiento
dry media
aplicaciones
food and beverages
compatibilidad
for use with SimPlate (65009BC)
temp. de almacenamiento
room temp
idoneidad
Campylobacter spp.
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Características y beneficios
- Proprietary chromogenic media and patented plating device with isolation wells combine to produce easily counted results in just 48 hours.
- While the traditional agar plate reference method requires the use of 4 Campy CEFEX agar plates to analyze 1 mL sample, SimPlate Campylobacter has been validated to provide equivalent results with just a single plate. Combined with the reduction of necessary sample dilutions, made possible by the broad counting range of the plate (1-738), SimPlate reduces number of tests required for each sample, helping to reduce overall testing costs.
Componentes
Método de análisis
Otras notas
Información legal
configurado para
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Campylobacter spp. are regarded as the leading cause of bacterial gastroenteritis in humans worldwide.