Merck
63560
Millipore
D-Manitol
ACS reagent, suitable for microbiology, ≥99.0%
Sinónimos:
manitol
Seleccione un Tamaño
250 G
US$ 66,10
1 KG
US$ 214,00
5 KG
US$ 765,00
US$ 66,10
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 G
US$ 66,10
1 KG
US$ 214,00
5 KG
US$ 765,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H14O6
Número de CAS:
Peso molecular:
182.17
Beilstein:
1721898
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41106212
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.74
US$ 66,10
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
ACS reagent
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
≥99.0%
Formulario
powder
actividad óptica
[α]20/D +24.0±1° in borax solution acc. to ACS
residuo de ign.
≤0.01% (as SO4)
pérdida
≤0.05% loss on drying, 20 °C (HV)
mp
165-169 °C
167-170 °C (lit.)
solubilidad
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
trazas de catión
As: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
aplicaciones
microbiology
cadena SMILES
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-/m1/s1
Clave InChI
FBPFZTCFMRRESA-KVTDHHQDSA-N
Descripción general
D-Mannitol is a hexose present in plants, bacteria, algae, and fungi.[1]
Aplicación
D-Mannitol has been used as a component of soya flour mannitol (SFM) medium for culturing Streptomyces.[2][3]
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Un alditol edulcorante. Utilizado en estudios de inhibición del dulzor.
D-Mannitol finds application in the food and pharmaceutical industry.[1] The interaction of mannitol with neutrophils and monocytes is correlated to the upregulation of immune markers.[1] Mannitol acts as a free-radical scavenger and may be beneficial during ischemia-reperfusion injury.[4] It possesses osmotic diuretic properties and may help in managing cerebral edema and high intracranial pressure (ICP).[4]
Otras notas
Important starting material for the synthesis of many chiral building blocks[5][6][7][8].
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 9
1 of 9
Mannitol: a review of its clinical uses
Shawkat H, et al.
Continuing education in anaesthesia, critical care & pain, 12(2) (12)
Determination of Oxygen Respiration Rates in Wetted Developmentally Arrested Spores of Streptomyces Species
Fischer M, et al.
Bio-protocol, 4(12) (4)
Y. Le Merrer et al.
Tetrahedron Letters, 26, 319-319 (1985)
S. Hanessian
Total Synthesis of Natural Products: The Chiron Approach (1983)
Rapid Nitrate Reduction Assay with Intact Microbial Cells or Spores
Fischer M, et al.
Bio-protocol, 4(12) (4)
Artículos
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.