61690
Hexyl salicylate
analytical standard
Sinónimos:
2-hydroxyhexyl ester benzoic acid, Hexyl 2-hydroxybenzoate
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (GC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
impurezas
≤0.3% water
índice de refracción
n20/D 1.504-1.506
n20/D 1.505 (lit.)
bp
290 °C (lit.)
densidad
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadena SMILES
CCCCCCOC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C13H18O3/c1-2-3-4-7-10-16-13(15)11-8-5-6-9-12(11)14/h5-6,8-9,14H,2-4,7,10H2,1H3
Clave InChI
DUKPKQFHJQGTGU-UHFFFAOYSA-N
Productos recomendados
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
251.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
122 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)