61169
Copper(I) chloride
purum, ≥97.0% (RT)
Sinónimos:
Copper monochloride, Cuprous chloride
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
1.3 mmHg ( 546 °C)
grado
purum
Ensayo
≥97.0% (RT)
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: copper
bp
1490 °C (lit.)
mp
430 °C (lit.)
solubilidad
dimethyl sulfide: partially soluble(lit.)
water: insoluble(lit.)
cadena SMILES
Cl[Cu]
InChI
1S/ClH.Cu/h1H;/q;+1/p-1
Clave InChI
OXBLHERUFWYNTN-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)