61030BC
GDS Poly IMS - Top STEC
About This Item
Productos recomendados
caducidad
6-12 mo.
Nivel de calidad
técnicas
PCR: suitable
aplicaciones
food and beverages
compatibilidad
BioControl GDS
temp. de almacenamiento
2-8°C
idoneidad
enterovirulent E. coli (EEC) spp.
Descripción general
Aplicación
Componentes
Método de análisis
Información legal
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Assurance® GDS offers integrated solution for fast and accurate food pathogen detection in microbiology testing.