56399
(R)-Mevalonic acid 5-phosphate lithium salt hydrate
analytical standard
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H13O7P · xLi+ · yH2O
Peso molecular:
228.14 (free acid basis)
Código UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥95.0% (TLC)
actividad óptica
[α]/D -2.5±0.5°, c = 0.1 in 0.1 M HCl
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Formato
neat
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Envase
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Nota de análisis
NMR-Internal standard: Dimethylsulfone
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)