Saltar a
07841
(R)-Mevalonic acid 5-phosphate lithium salt
95% (TLC)
Sinónimos:
(R)-3-Hydroxy-3-methyl-5-phosphonooxy-pentanoic acid lithium salt, (R)-5-Phosphomevalonate lithium salt, R-MVAP-Li
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
10 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 879,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H13O7P · xLi+
Número CAS:
Peso molecular:
228.14 (free acid basis)
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.25
Assay:
95% (TLC)
US$ 879,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
95% (TLC)
optical activity
[α]/D -3.2±0.5°, c = 0.1 in 0.2 M HCl
storage temp.
−20°C
SMILES string
[P](=O)([O-])([O-])OCC[C@@](O)(CC(=O)[O-])C
InChI
1S/C6H13O7P/c1-6(9,4-5(7)8)2-3-13-14(10,11)12/h9H,2-4H2,1H3,(H,7,8)(H2,10,11,12)/p-3/t6-/m1/s1
InChI key
OKZYCXHTTZZYSK-ZCFIWIBFSA-K
Application
Mevalonic acid 5-phosphate (M5P) may be used as a reference material in assays for the separation or detection of mevalonic acid 5-phosphate. Mevalonic acid 5-phosphate is the immediate precursor of isopentenyl pyrophosphate (IPP) and the mevalonate pathway which leads to isoprenoid biosynthesis. Mevalonic acid 5-phosphate may be used as a substrate to identify and characterize phosphomevalonate kinase(s).
Biochem/physiol Actions
Metabolite of the mevalonate pathway, which plays a key role in the biosynthesis of sterols, dolichol, heme and ubiquinone. Of interest for research in the disease areas oncology, autoimmune diseases, artherosclerosis and Alzheimer disease, as well as for inherited deficiencies of mevalonate kinase.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
067114398777631
assay
95% (TLC)
assay
≥95.0% (GC), 4-9% (Lithium, ICP)
assay
≥97.0% (GC)
assay
≥95% (TLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
optical activity
[α]/D -3.2±0.5°, c = 0.1 in 0.2 M HCl
optical activity
[α]/D -19.0±2.0°, c = 0.5 in 1 M HCl
optical activity
-
optical activity
[α]/D -2.9±0.5°, c = 1 in hydrochloric acid (0.02 M)
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)