55264
Ibuprofen-d3
analytical standard
Sinónimos:
α-Methyl-d3-4-(isobutyl)phenylacetic acid
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
pureza isotópica
95 atom % D
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
environmental
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cambio de masa
M+3
cadena SMILES
[2H]C([2H])([2H])C(C(O)=O)c1ccc(CC(C)C)cc1
InChI
1S/C13H18O2/c1-9(2)8-11-4-6-12(7-5-11)10(3)13(14)15/h4-7,9-10H,8H2,1-3H3,(H,14,15)/i3D3
Clave InChI
HEFNNWSXXWATRW-HPRDVNIFSA-N
Descripción general
Aplicación
Envase
Aplicación
pieza de repuesto
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Chromatograms
application for HPLCsuitable for GCActive Filters