Merck
52913
Supelco
Hexatetracontane
analytical standard
Seleccione un Tamaño
250 MG
US$ 80,40
US$ 80,40
Fecha estimada de envío17 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
US$ 80,40
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)44CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
647.24
Beilstein/REAXYS Number:
1805968
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
US$ 80,40
Fecha estimada de envío17 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
grade
analytical standard
Quality Level
assay
≥98.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
86-91 °C
application(s)
petroleum
format
neat
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C46H94/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-39-41-43-45-46-44-42-40-38-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-46H2,1-2H3
InChI key
PVQAQPUODMPGGG-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)