49432
Pyridine-3-sulfonyl chloride
for HPLC derivatization, LiChropur™, ≥98.0% (GC)
Sinónimos:
3-Pyridinesulfonyl chloride, 3-Pyridylsulfonyl chloride
About This Item
Productos recomendados
grado
derivatization grade ((HPLC))
for HPLC derivatization
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (GC)
97.0-103.0% (AT)
calidad
LiChropur™
técnicas
HPLC: suitable
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=S(C1=CC=CN=C1)(Cl)=O
Descripción general
Aplicación
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
No data available
Punto de inflamabilidad (°C)
No data available
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?