Merck
46454
Supelco
Prodiamine solution
10 μg/mL in cyclohexane, PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H17F3N4O4
Número de CAS:
Peso molecular:
350.29
Beilstein:
2494213
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
grado
analytical standard
Línea del producto
PESTANAL®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
concentración
10 μg/mL in cyclohexane
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
agriculture
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCCN(CCC)c1c(cc(c(N)c1[N+]([O-])=O)C(F)(F)F)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C13H17F3N4O4/c1-3-5-18(6-4-2)11-9(19(21)22)7-8(13(14,15)16)10(17)12(11)20(23)24/h7H,3-6,17H2,1-2H3
Clave InChI
RSVPPPHXAASNOL-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Información legal
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
-0.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-18 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)