Saltar a
C6012
Colesta-3,5-dieno
≥93% (HPLC)
Sinónimos:
Δ3,5-Cholestadiene, Cholesterilene
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
25 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 242,00
100 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 723,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C27H44
Número CAS:
Peso molecular:
368.64
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
EC Number:
212-021-4
MDL number:
US$ 242,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
natural (organic)
Quality Segment
assay
≥93% (HPLC)
form
powder
mp
78-80 °C (lit.)
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C=CCC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C27H44/c1-19(2)9-8-10-20(3)23-14-15-24-22-13-12-21-11-6-7-17-26(21,4)25(22)16-18-27(23,24)5/h6,11-12,19-20,22-25H,7-10,13-18H2,1-5H3/t20-,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
InChI key
RLHIRZFWJBOHHD-HKQCOZBKSA-N
Application
El colesta-3,5-dieno se utilizó como patrón en la HPLC en los análisis de calidad de diferentes tipos de aceites de oliva y de grasas comestibles.
Biochem/physiol Actions
El colesta-3,5-dieno es un oxisterol, un derivado del colesterol por autooxidación. Los oxisteroles son reguladores no genómicos de la homeostasis del colesterol.[1] Sus efectos biológicos son la prenilación de proteínas, la apoptosis, la modulación del metabolismo de esfingolípidos y la agregación plaquetaria.[2] Los oxisteroles se unen a los receptores hepáticos X, modulan el flujo de salida del colesterol y disminuyen la captación de colesterol por las células.[1]
Preparation Note
El colesta-3,5-dieno produce una disolución transparente e incolora en cloroformo a 50 mg/ml.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
T751730800C4151
biological source
natural (organic)
biological source
-
biological source
synthetic
biological source
natural (organic)
assay
≥93% (HPLC)
assay
≥99% (GC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥98%
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
ambient
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
mp
78-80 °C (lit.)
mp
-
mp
148-152 °C (lit.)
mp
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)