45646
Pyracarbolid
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Línea del producto
PESTANAL®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
agriculture
environmental
Formato
neat
cadena SMILES
O=C(NC=1C=CC=CC1)C2=C(OCCC2)C
InChI
1S/C13H15NO2/c1-10-9-11(7-8-16-10)13(15)14-12-5-3-2-4-6-12/h2-6,9,11H,7-8H2,1H3,(H,14,15)
Clave InChI
RVUAOAREEJAWAM-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)