Merck
45762
Supelco
Phorat-sulfoxide
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H17O3PS3
Número de CAS:
Peso molecular:
276.38
Beilstein:
2504793
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
PESTANAL®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
agriculture
environmental
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCOP(=S)(OCC)SCS(=O)CC
InChI
1S/C7H17O3PS3/c1-4-9-11(12,10-5-2)13-7-14(8)6-3/h4-7H2,1-3H3
Clave InChI
XRQHTUDGPWMPKX-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Información legal
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
P E Levi et al.
Xenobiotica; the fate of foreign compounds in biological systems, 18(1), 29-39 (1988-01-01)
1. Both the cytochrome P-450-dependent mono-oxygenase system and the FAD-containing mono-oxygenase catalyse the sulphoxidation of thioether-containing organophosphate insecticides. Using purified FAD-containing mono-oxygenase and purified cytochrome P-450 isozymes isolated from mouse liver microsomes, the stereospecificity of the oxidation of phorate to
R Rani et al.
Letters in applied microbiology, 49(1), 112-116 (2009-05-06)
To study the degradation of phorate by a bacterium isolated from phorate-contaminated sites. Ralstonia eutropha strain AAJ1 isolated from soil was found to degrade phorate (supplied as sole carbon source) upto 85% in 10 days in liquid medium. Half-life (t((1/2)))