454656
2,6-Diphenyl-4H-thiopyran-4-one
96%
Sinónimos:
2,6-Diphenyl-4-thiopyrone, 2,6-diphenylthiopyran-4-one
About This Item
Productos recomendados
assay
96%
form
powder or crystals
mp
126-130 °C (lit.)
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
O=C1C=C(SC(=C1)c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C17H12OS/c18-15-11-16(13-7-3-1-4-8-13)19-17(12-15)14-9-5-2-6-10-14/h1-12H
InChI key
ATWNDGSQGMSBJZ-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)