Documentos clave
45136
Supelco
Electrode Connecting Wire with Lemo/DIN-Connector
Selectophore, for ion-selective electrodes, for electrode body ISE (45137-1EA)
About This Item
Código UNSPSC:
26111700
NACRES:
NB.61
grado
for ion-selective electrodes
Línea del producto
Selectophore
Adaptador
(LEMO type FFS.0A.250.FTAE33)
Descripción general
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Información legal
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)