44464
Dowex 50WX2
hydrogen form, strongly acidic, 200-400 mesh
About This Item
Productos recomendados
descripción
cross-linkage 2%
Nivel de calidad
Formulario
beads
humedad
74-82%
técnicas
LPLC: suitable
pérdida
~80% loss on drying, 110 °C
Matriz
styrene divinylbenzene (gel)
grupo activo de la matriz
sulfonic acid functional group
tamaño de partícula
200-400 mesh
capacidad
0.6 meq/mL by wetted bed volume
técnica de separación
cation exchange
InChI
1S/C10H12.C10H10.C8H8/c2*1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3,5-8H,1,4H2,2H3;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2
Clave InChI
NWUYHJFMYQTDRP-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?