443379
Xilenos
ACS reagent, ≥98.5% xylenes + ethylbenzene basis
Sinónimos:
Mezcla de isómeros de xileno
About This Item
Productos recomendados
grade
ACS reagent
vapor density
3.7 (vs air)
vapor pressure
18 mmHg ( 37.7 °C)
assay
≥98.5% xylenes + ethylbenzene basis
autoignition temp.
867 °F
expl. lim.
7 %
impurities
H2SO4, passes test (substances darkened by sulfuric acid)
≤0.003% S compounds
≤0.05% water
≤25% C6H5CH2CH3
evapn. residue
≤0.002%
color
APHA: ≤10
refractive index
n20/D 1.497 (lit.)
bp
137-140 °C (lit.)
density
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccc(C)cc1.Cc2cccc(C)c2.Cc3ccccc3C
InChI
1S/3C8H10/c1-7-3-5-8(2)6-4-7;1-7-4-3-5-8(2)6-7;1-7-5-3-4-6-8(7)2/h3*3-6H,1-2H3
InChI key
MVZVDAGWAAZJPE-UHFFFAOYSA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Chromatograms
application for HPLCNuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.