44224
Dodecyl 2-nitrophenyl ether
Selectophore™, ≥99.0%
Sinónimos:
1-Dodecyloxy-2-nitrobenzene, 2-Nitrophenyl dodecyl ether, ETH 217
Seleccione un Tamaño
US$ 246,00
Fecha estimada de envío30 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 246,00
Fecha estimada de envío30 de mayo de 2025
Productos recomendados
Línea del producto
Selectophore™
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (GC)
≥99.0%
índice de refracción
n20/D 1.503
bp
218 °C/1.5 mmHg (lit.)
densidad
0.999 g/mL at 20 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCOc1ccccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C18H29NO3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-13-16-22-18-15-12-11-14-17(18)19(20)21/h11-12,14-15H,2-10,13,16H2,1H3
Clave InChI
DXCTUMLYTQODSP-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
228.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
109 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?