44095
1-Dodecanol
Selectophore™, ≥98.0%
Sinónimos:
Alcohol C12, Dodecyl alcohol, Lauryl alcohol
Productos recomendados
grado
for ion-selective electrodes
Nivel de calidad
densidad de vapor
7.4 (vs air)
presión de vapor
0.1 mmHg ( 20 °C)
Línea del producto
Selectophore™
Ensayo
≥98.0% (GC)
≥98.0%
temp. de autoignición
500 °F
lim. expl.
4 %
índice de refracción
n20/D 1.442 (lit.)
bp
260-262 °C (lit.)
mp
22-26 °C (lit.)
densidad
0.833 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C12H26O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h13H,2-12H2,1H3
Clave InChI
LQZZUXJYWNFBMV-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
249.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
121 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?