Documentos clave
8.22047
Sigma-Aldrich
1-Docosanol
for synthesis
Sinónimos:
1-Docosanol, Behenyl alcohol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H46O
Número de CAS:
Peso molecular:
326.60
MDL number:
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
211-546-6
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Quality Level
assay
≥97.0% (GC)
form
solid
bp
180 °C/0.3 hPa
mp
68-71 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C22H46O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23/h23H,2-22H2,1H3
InChI key
NOPFSRXAKWQILS-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 68 °C
Melting range (upper value): ≤ 71 °C
Identity (IR): passes test
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
410.0 °F
flash_point_c
210 °C