Merck
43646
Supelco
Citronellyl acetate
analytical standard
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CO2CH2CH2CH(CH3)CH2CH2CH=C(CH3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
198.30
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
85151701
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥95.0% (GC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refracción
n20/D 1.445 (lit.)
bp
240 °C (lit.)
densidad
0.891 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadena SMILES
CC(CCOC(C)=O)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C12H22O2/c1-10(2)6-5-7-11(3)8-9-14-12(4)13/h6,11H,5,7-9H2,1-4H3
Clave InChI
JOZKFWLRHCDGJA-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
217.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
103 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Oriane Tascone et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 406(30), 8041-8048 (2014-10-27)
Damascena and centifolia roses are cultivated worldwide for their petal extracts that contain key odorant ingredients of perfumes. The analytical identification and quantification of pesticides in rose petals have never been described in the literature. Here, we report on a