41423
p-Tolualdehyde
analytical standard
Sinónimos:
4-Methylbenzaldehyde
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥97.0% (GC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
impurezas
≤0.5% o-tolualdehyde (GC)
≤0.50% m-tolualdehyde (GC)
≤1.0% water
≤3.0% free carboxylic acid (T)
índice de refracción
n20/D 1.544-1.548
n20/D 1.545 (lit.)
bp
204-205 °C (lit.)
82-85 °C/11 mmHg (lit.)
densidad
1.019 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadena SMILES
[H]C(=O)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C8H8O/c1-7-2-4-8(6-9)5-3-7/h2-6H,1H3
Clave InChI
FXLOVSHXALFLKQ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- Air samples using high-performance liquid chromatography with UV detection (HPLC-UV).[6]
- Mango cultivars using gas chromatography (GC) and gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS).[7]
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
161.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
72 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Protocolos
-Tolualdehyde; Valeraldehyde; Isovaleraldehyde