Merck
41301
Supelco
2-Methyl-2-pentenal
analytical standard
About This Item
Fórmula lineal:
C2H5CH=C(CH3)CHO
Número de CAS:
Peso molecular:
98.14
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
85151701
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥97.0% (GC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
impurezas
≤0.5% water
índice de refracción
n20/D 1.448-1.452
n20/D 1.45 (lit.)
bp
137-138 °C/765 mmHg (lit.)
densidad
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadena SMILES
[H]C(=O)\C(C)=C\CC
InChI
1S/C6H10O/c1-3-4-6(2)5-7/h4-5H,3H2,1-2H3/b6-4+
Clave InChI
IDEYZABHVQLHAF-GQCTYLIASA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
89.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
32 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)