Merck
40925
Supelco
Chloro-dimethyl(3,3,4,4,5,5,6,6,6-nonafluorohexyl)silane
purum, ≥97.0% (GC)
Sinónimos:
3,3,4,4,5,5,6,6,6-Nonafluorohexyl-dimethylchlorosilane, Chloro-dimethyl(1H,1H,2H,2H-perfluorhexyl)silane, DMNFHSCl, Dimethyl(3,3,4,4,5,5,6,6,6-nonafluorohexyl)chlorosilane
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H10ClF9Si
Número de CAS:
Peso molecular:
340.69
Beilstein/REAXYS Number:
2112822
MDL number:
UNSPSC Code:
12000000
grade
purum
assay
≥97.0% (GC)
refractive index
n20/D 1.350
bp
159-161 °C (lit.)
density
1.360 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
C[Si](C)(Cl)CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Other Notes
Agente derivatizante empleado en la determinación de compuestos en cantidades picomolar por cromatografía de gas - espectrometría de masas, GC-SIMS, ej. de hormonas juveniles
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
M Bownes et al.
European journal of biochemistry, 164(3), 709-712 (1987-05-04)
Using combined gas chromatography/selected-ion mass spectroscopy, the titer of juvenile hormone was determined for whole-body extracts at various morphologically defined stages of the life cycle of Drosophila melanogaster. Only juvenile hormone III (JH-III) was detected. JH-III is present in early
H. Rembold et al.
Journal of Chromatography A, 323, 355-355 (1985)
H. Rembold
Chimia, 39, 348-348 (1985)