40252
N,N-Dimethylformamide diethyl acetal
for esterification of fatty acids, ≥95.0% (GC)
Sinónimos:
1,1-Diethoxy-N,N-dimethylmethylamine, 1,1-Diethoxytrimethylamine
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥95.0% (GC)
calidad
for esterification of fatty acids
color
colorless to yellow
índice de refracción
n20/D 1.397-1.401
n20/D 1.400 (lit.)
bp
130-133 °C (lit.)
densidad
0.859 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
ether
cadena SMILES
CCOC(OCC)N(C)C
InChI
1S/C7H17NO2/c1-5-9-7(8(3)4)10-6-2/h7H,5-6H2,1-4H3
Clave InChI
BWKAYBPLDRWMCJ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
82.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
28 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?