39727
Perfringens Agar Basis
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
About This Item
Productos recomendados
esterilidad
non-sterile
Nivel de calidad
Formulario
powder
composición
Agar, 15 g/L
Beef extract, 5 g/L
Ferric ammonium citrate, 1 g/L
Papaic digest of soybean meal, 5 g/L
Sodium metabisulphite, 1 g/L
Tryptose, 15 g/L
Yeast extract, 5 g/L
fabricante / nombre comercial
NutriSelect® Plus
técnicas
microbiological culture: suitable
aplicaciones
bioburden testing
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
microbiology
idoneidad
selective and differential for Clostridium spp.
Descripción general
Aplicación
Nota de preparación
Nota al pie de página
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Clostridium perfringens can cause contamination in undercooked or improperly sterilized canned foods and water. Learn to detect, identify, and differentiate this pathogen.