Merck
393371
Sigma-Aldrich
4-Pentylbicyclo[2.2.2]octan-1-ol
99%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H24O
Número de CAS:
Peso molecular:
196.33
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
99%
Formulario
solid
mp
60-62 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCCC12CCC(O)(CC1)CC2
InChI
1S/C13H24O/c1-2-3-4-5-12-6-9-13(14,10-7-12)11-8-12/h14H,2-11H2,1H3
Clave InChI
GXILFILMRJBMSD-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)