45555
4-Chloro-2-methylphenoxyacetic acid
PESTANAL®, analytical standard
Sinónimos:
4-Chloro-2-methylphenoxyacetic acid, 4-Chloro-o-tolyloxyacetic acid, MCPA
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
PESTANAL®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
114-118 °C (lit.)
aplicaciones
agriculture
environmental
Formato
neat
cadena SMILES
Cc1cc(Cl)ccc1OCC(O)=O
InChI
1S/C9H9ClO3/c1-6-4-7(10)2-3-8(6)13-5-9(11)12/h2-4H,5H2,1H3,(H,11,12)
Clave InChI
WHKUVVPPKQRRBV-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?