36989
PCB standard solution 7
analytical standard, 10 μg/mL in isooctane
Sinónimos:
PCB No 28, 52, 101, 138, 153, 180, 209 solution
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
concentración
10 μg/mL in isooctane
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
environmental
Formato
multi-component solution
Aplicación
Componentes
2,4,4′-PCB; 2,2′,5,5′-PCB; 2,2′,4,5,5′-PCB; 2,2′,3,4,4′,5-PCB; 2,2′,4,4′,5,5′-PCB; 2,2′,3,4,4′,5,5′-PCB; 2,2′,3,3′,4,4′,5,5′,6,6′-PCB
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
39.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
4 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Chromatograms
suitable for GC, application for SPEActive Filters