Merck
36600
Sigma-Aldrich
Dicyandiamide
purum, ≥98.0% (T)
Sinónimos:
Cyanoguanidine, Dicyanodiamide
About This Item
Fórmula lineal:
NH2C(=NH)NHCN
Número de CAS:
Peso molecular:
84.08
Beilstein:
605637
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
grado
purum
Ensayo
≥98.0% (T)
mp
208-210 °C
208-211 °C (lit.)
solubilidad
H2O: 0.1 g/mL, clear
cadena SMILES
NC(=N)NC#N
InChI
1S/C2H4N4/c3-1-6-2(4)5/h(H4,4,5,6)
Clave InChI
QGBSISYHAICWAH-UHFFFAOYSA-N
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)