Merck
35381
Supelco
Rafoxanide-(benzoyl ring-13C6)
VETRANAL®, analytical standard
Sinónimos:
N-[3-Chloro-4-(4-chlorophenoxy)phenyl]-2-hydroxy-3,5-diiodobenz-13C6-amide
Seleccione un Tamaño
10 MG
US$ 969,00
US$ 969,00
Fecha estimada de envío13 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
US$ 969,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13C6C13H11Cl2I2NO3
Número de CAS:
Peso molecular:
631.97
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
US$ 969,00
Fecha estimada de envío13 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
grade
analytical standard
Quality Level
product line
VETRANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
mass shift
M+6
SMILES string
O[13c]1[13c](I)[13cH][13c](I)[13cH][13c]1C(=O)Nc2ccc(Oc3ccc(Cl)cc3)c(Cl)c2
InChI
1S/C19H11Cl2I2NO3/c20-10-1-4-13(5-2-10)27-17-6-3-12(9-15(17)21)24-19(26)14-7-11(22)8-16(23)18(14)25/h1-9,25H,(H,24,26)/i7+1,8+1,11+1,14+1,16+1,18+1
InChI key
NEMNPWINWMHUMR-QBPDDYRQSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)